Modular heating blocks
Single block, Ø 13,9 mm, 12/13 mm test tubes, 16, 48,4 mm, 95×76×51 mm
OHAU30400165
: OHAUS
Modular blocks are constructed from a solid anodized aluminium block. The close contact of tubes-to-block walls allow for maximum heat retention. Each block has a thermometer well for measuring block temperature.
Let op: To avoid possible electrical hazard, do not fill well or block with water or other fluids. Units are designed as a dry bath/incubator.
- Aant. gaten:16
- Omschrijving:Single block
- Seq:016
- b×d×h:95×76×51 mm
- Diepte:48,4 mm
- Afmeting opening:Ø 13,9 mm
- Voor:12/13 mm test tubes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.