Orders LinkContactUsLinkComponent
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
Catalogus # OHAU30400173
Leverancier:   OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Catalogus # OHAU30400173
Leverancier:  OHAUS
Sandbaths for modular heating blocks
Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
Price
323,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
  • Stainless steel construction for superior corrosion resistance
  • Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Specificaties
  • Omschrijving:
    Sand bath for one-block heater, 76×95×64 mm
  • Seq:
    01
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    Sand, 0,5 kg bag, for sand bath
    OHAU30400177
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 89,10 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bath
    OHAU30400178
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 110,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.