Sandbaths for modular heating blocks
Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
Catalog # OHAU30400176
Supplier: OHAUS
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal for irregular shaped vessels.
- Stainless steel construction for superior corrosion resistance
- Designed to hold sand, stainless steel shot or non-volatile liquids
Specifications
- Omschrijving:Sand bath for six-block heater, 287×147×64 mm
- Seq:04
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- OHAU30400178Stainless steel shot, 0,5 kg, for sand bathLog in for availability1 * 1 ST - 110,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.