2-(4-Morpholinyl)phenol
Bottle, 250 mg
Catalogus # APOSOR28461-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
2-(4-Morpholinyl)phenol
Catalogus # APOSOR28461-250MG
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 41536-44-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Morpholinophenol
- CAS-nummer:41536-44-1
- Formule:C₁₀H₁₃NO₂
- MDL-nummer:MFCD00051674
- Molecular Weight:179.215 g/mol
- Smelten Pt:126…129 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:250 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



