Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin 99%
Ninhydrin 99%
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSOR2351-25G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Ninhydrin 99%
Catalogus # APOSOR2351-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  485-47-2
Ninhydrin 99%
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  485-47-2
Price
30,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS-nummer:485-47-2
  • Formule:C₉H₆O₄
  • MDL-nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Smelten Pt:250 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-618-1
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.