Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine
Bottle, 1 kg
  APOSOR23057-1KG
2-Bromopyridine
  APOSOR23057-1KG
 :  109-04-6
2-Bromopyridine
Bottle, 1 kg
 :  109-04-6
268,00 €
1 * 1 kg
  •  :109-04-6
  •  :C₅H₄BrN
  •  :MFCD00006219
  •  :158 g/mol
  •  :192…194 °C
  •  :1,657 g/cm³ (25 °C)
  •  :54 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :2810
  •  :6.1,II
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 kg