2-Bromopyridine
Bottle, 100 g
APOSOR23057-100G
- :109-04-6
- :C₅H₄BrN
- :MFCD00006219
- :158 g/mol
- :192…194 °C
- :1,657 g/cm³ (25 °C)
- :54 °C
- :Kamertemperatuur
- :2810
- :6.1,II
- Verpakking:Bottle
- VPE:100 g
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.