Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSOR4981-500G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Catalogus # APOSOR4981-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  7311-34-4
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  7311-34-4
Price
565,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7311-34-4
  • Formule:C₉H₁₀O₃
  • MDL-nummer:MFCD00003366
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Kokend Pt:115…118 °C/1mmHg
  • Smelten Pt:44…48 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g