Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Fluoroacetophenone 99%

4'-Fluoroacetophenone 99%

Bottle, 250 g
Catalogus # APOSPC3380-250G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
4'-Fluoroacetophenone 99%
Catalogus # APOSPC3380-250G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  403-42-9
4'-Fluoroacetophenone 99%

Bottle, 250 g

CAS-nummer:  403-42-9
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
  • CAS-nummer:403-42-9
  • Formule:C₈H₇FO
  • MDL-nummer:MFCD00000354
  • Molecular Weight:138.14 g/mol
  • Kokend Pt:196 °C
  • Dichtheid:1,138 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:71 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-960-9
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    250 g

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.