4'-Fluoroacetophenone 99%
Bottle, 1 kg
Catalogus # APOSPC3380-1KG
Leverancier: Apollo Scientific
4'-Fluoroacetophenone 99%
Catalogus # APOSPC3380-1KG
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 403-42-9
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
- CAS-nummer:403-42-9
- Formule:C₈H₇FO
- MDL-nummer:MFCD00000354
- Molecular Weight:138.14 g/mol
- Kokend Pt:196 °C
- Dichtheid:1,138 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:71 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:206-960-9
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:1 kg