Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone 99%
Bottle, 100 g
Catalogus # APOSPC3380-100G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
4'-Fluoroacetophenone 99%
Catalogus # APOSPC3380-100G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  403-42-9
4'-Fluoroacetophenone 99%
Bottle, 100 g
CAS-nummer:  403-42-9
Price
43,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
  • CAS-nummer:403-42-9
  • Formule:C₈H₇FO
  • MDL-nummer:MFCD00000354
  • Molecular Weight:138.14 g/mol
  • Kokend Pt:196 °C
  • Dichtheid:1,138 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:71 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-960-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.