Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazole
Imidazole
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSOR5102-500G
Corrosief
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Apollo Scientific
Imidazole
Catalogus # APOSOR5102-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  288-32-4
Imidazole
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  288-32-4
Price
23,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS-nummer:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • MDL-nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Kokend Pt:235 °C
  • Smelten Pt:85…91 °C
  • Flits Pt:145 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g