Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(I) bromide 99%

Copper(I) bromide 99%

Bottle, 1 kg
Catalogus # APOSIN1539-1KG
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Copper(I) bromide 99%
Catalogus # APOSIN1539-1KG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  7787-70-4
Copper(I) bromide 99%

Bottle, 1 kg

CAS-nummer:  7787-70-4
Price
847,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7787-70-4
  • Formule:BrCu
  • MDL-nummer:MFCD00010969
  • Molecular Weight:143.45 g/mol
  • Kokend Pt:1345 °C
  • Smelten Pt:504 °C
  • Dichtheid:4,71 g/cm³ (25 °C)
  •  :Density: 4,71 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-131-6
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 kg

Specificaties