Orders LinkContactUsLinkComponent
Selenium dioxide 99,9%
Selenium dioxide 99,9%
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSIN3175-500G
Leverancier:   Apollo Scientific
Selenium dioxide 99,9%
Catalogus # APOSIN3175-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  7446-08-4
Selenium dioxide 99,9%
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  7446-08-4
Price
999,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7446-08-4
  • Formule:SeO₂
  • MDL-nummer:MFCD00003562
  • Molecular Weight:110.96 g/mol
  • Smelten Pt:340…350 °C (sublimatie)
  • Dichtheid:3,95 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:3283
  • ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties