Selenium dioxide 99,9%
Bottle, 100 g
Catalogus # APOSIN3175-100G
Leverancier: Apollo Scientific
Selenium dioxide 99,9%
Catalogus # APOSIN3175-100G
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 7446-08-4
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7446-08-4
- Formule:SeO₂
- MDL-nummer:MFCD00003562
- Molecular Weight:110.96 g/mol
- Smelten Pt:340…350 °C (sublimatie)
- Dichtheid:3,95 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:3283
- ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:100 g