Orders LinkContactUsLinkComponent
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSIN1239-25G
Leverancier:   Apollo Scientific
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Catalogus # APOSIN1239-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  5892-10-4
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  5892-10-4
Price
144,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
  • CAS-nummer:5892-10-4
  • Formule:(BiO)₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00010877
  • Molecular Weight:509.97 g/mol
  • Dichtheid:6,86 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-567-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.