Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Bottle
Catalogus # APOSIN1239-100G
Leverancier: Apollo Scientific
Bismuth(III) carbonate basic 99.99%
Catalogus # APOSIN1239-100G
Leverancier: Apollo Scientific
CAS-nummer: 5892-10-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
- CAS-nummer:5892-10-4
- Formule:(BiO)₂CO₃
- MDL-nummer:MFCD00010877
- Molecular Weight:509.97 g/mol
- Dichtheid:6,86 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-567-9
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle