Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium iodide
Potassium iodide
Bottle, 250 g
Catalogus # APOSIN2918-250G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Potassium iodide
Catalogus # APOSIN2918-250G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  7681-11-0
Potassium iodide
Bottle, 250 g
CAS-nummer:  7681-11-0
Price
43,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS-nummer:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • MDL-nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Kokend Pt:1330 °C
  • Smelten Pt:681 °C
  • Dichtheid:3,13 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-659-4
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    250 g