Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc molybdate
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSIN38974-25G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
Catalogus # APOSIN38974-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  13767-32-3
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  13767-32-3
Price
387,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Zinc molybdenum oxide
  • CAS-nummer:13767-32-3
  • Formule:MoO₄Zn
  • MDL-nummer:MFCD00049622
  • Molecular Weight:225.326 g/mol
  • Smelten Pt:>700 °C
  • Smelten Pt:>700 °C
  • Dichtheid:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:237-377-8
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g