Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Bottle, 1 L
Catalogus # APOSBIT0803-1L
Leverancier:   Apollo Scientific
Tween® 20 (Polysorbate)
Catalogus # APOSBIT0803-1L
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
Bottle, 1 L
CAS-nummer:  9005-64-5
Price
79,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synoniemen:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS-nummer:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Kokend Pt:>100 °C
  • Smelten Pt:–14 °C
  • Dichtheid:1,095 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-018-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties