Orders LinkContactUsLinkComponent
Quinoline 98%
Quinoline 98%
Bottle, 100 g
  APOSOR45105-100G
Quinoline 98%
  APOSOR45105-100G
 :  91-22-5
Quinoline 98%
Bottle, 100 g
 :  91-22-5
69,50 €
1 * 100 g
  •  :91-22-5
  •  :C₉H₇N
  •  :MFCD00006736
  •  :129.16 g/mol
  •  :236…238 °C
  •  :–17…–13 °C
  •  :–17 to –13 °C
  •  :1,093 g/cm³ (25 °C)
  •  :101 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :202-051-6
  •  :2656
  •  :6.1,III
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.