Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Proline ≥99%
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSBIP0717-500G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
L(-)-Proline ≥99%
Catalogus # APOSBIP0717-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  147-85-3
L(-)-Proline ≥99%
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  147-85-3
Price
36,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synoniemen:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS-nummer:147-85-3
  • Formule:C₅H₉NO₂
  • MDL-nummer:MFCD00064318
  • Molecular Weight:115.13 g/mol
  • Smelten Pt:228 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,36 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-702-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g