Orders LinkContactUsLinkComponent
β-Cyclodextrine
Bottle, 100 g
Catalogus # APOSBIM1015-100G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
β-Cyclodextrine
Catalogus # APOSBIM1015-100G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  7585-39-9
β-Cyclodextrine
Bottle, 100 g
CAS-nummer:  7585-39-9
Price
86,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • CAS-nummer:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • MDL-nummer:MFCD00078139
  • Molecular Weight:1134.98 g/mol
  • Smelten Pt:290…300 °C
  • Dichtheid:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 g
Specificaties