Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalaldehyde
Phthalaldehyde
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSBIP0693-25G
Corrosief
Giftig
Milieu
Leverancier:   Apollo Scientific
Phthalaldehyde
Catalogus # APOSBIP0693-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  643-79-8
Phthalaldehyde
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  643-79-8
Price
24,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
  • CAS-nummer:643-79-8
  • Formule:C₈H₆O₂
  • MDL-nummer:MFCD00003335
  • Molecular Weight:134.13 g/mol
  • Kokend Pt:83 °C/0,8mmHg
  • Smelten Pt:53…57 °C
  • Dichtheid:1,13 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:132 °C
  • Temperatuur bij opslag:Koelkast
  • EINECS:211-402-2
  • UN:2923
  • ADR:8+6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g
Specificaties