Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Bottle, 5 kg
Catalogus # APOSBIM1002-5KG
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Agar
Catalogus # APOSBIM1002-5KG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar
Bottle, 5 kg
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
543,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.