Mitomycin
Bottle, 10 mg
Catalogus # APOSBIM0133-10MG
Leverancier: Apollo Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Mitomycin C is a HIGHLY TOXIC antibiotic with antineoplastic properties.
Synoniemen: Ametycin
- CAS-nummer:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- Smelten Pt:360 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-008-6
- UN:3462
- ADR:6.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Bottle
- VPE:10 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



