Orders LinkContactUsLinkComponent
Uric acid
Uric acid
Bottle, 250 g
Catalogus # APOSBIK9021-250G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Uric acid
Catalogus # APOSBIK9021-250G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  69-93-2
Uric acid
Bottle, 250 g
CAS-nummer:  69-93-2
Price
254,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS-nummer:69-93-2
  • Formule:C₅H₄N₄O₃
  • MDL-nummer:MFCD00005712
  • Molecular Weight:168.11 g/mol
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-720-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    250 g