Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Bottle, 500 mg
Catalogus # APOSBID3301-500MG
Giftig
Leverancier:   Apollo Scientific
Digitonin
Catalogus # APOSBID3301-500MG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 500 mg
CAS-nummer:  11024-24-1
Price
94,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synoniemen:  Digitonin
  • CAS-nummer:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL-nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 mg
Specificaties