Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazole
Imidazole
Bottle, 2,5 kg
Catalogus # APOSBID0565-2.5KG
Corrosief
Irriterend
Gezondheid
Leverancier:   Apollo Scientific
Imidazole
Catalogus # APOSBID0565-2.5KG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  288-32-4
Imidazole
Bottle, 2,5 kg
CAS-nummer:  288-32-4
Price
78,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.2-7.8
  • Assay (by titration) 99%
  • White crystals
Synoniemen:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS-nummer:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • MDL-nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Kokend Pt:235 °C
  • Smelten Pt:85…91 °C
  • Dichtheid:1,03 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:145 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    2,5 kg
Specificaties