Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Galactose
D-(+)-Galactose
Bottle, 500 g
Catalogus # APOSBIG1724-500G
Leverancier:   Apollo Scientific
D-(+)-Galactose
Catalogus # APOSBIG1724-500G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  59-23-4
D-(+)-Galactose
Bottle, 500 g
CAS-nummer:  59-23-4
Price
50,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smelten Pt:168…170 °C
  • Dichtheid:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-416-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g
Specificaties