Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Mannose
Bottle, 5 g
  APOSBIFS0112-5G
L(-)-Mannose
  APOSBIFS0112-5G
 :  10030-80-5
L(-)-Mannose
Bottle, 5 g
 :  10030-80-5
883,00 €
1 * 5 g
 :  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  •  :10030-80-5
  •  :C₆H₁₂O₆
  •  :MFCD00136021
  •  :180.16 g/mol
  •  :129…131 °C
  •  :Kamertemperatuur
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    5 g