L(-)-Mannose
Bottle, 5 g
APOSBIFS0112-5G
: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
- :10030-80-5
- :C₆H₁₂O₆
- :MFCD00136021
- :180.16 g/mol
- :129…131 °C
- :Kamertemperatuur
- Verpakking:Bottle
- VPE:5 g