Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Bottle, 1 g
Catalogus # APOSBIFS0112-1G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
L(-)-Mannose
Catalogus # APOSBIFS0112-1G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  10030-80-5
L(-)-Mannose
Bottle, 1 g
CAS-nummer:  10030-80-5
Price
203,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS-nummer:10030-80-5
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00136021
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smelten Pt:129…131 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 g
Specificaties