Orders LinkContactUsLinkComponent
L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
Bottle, 1 kg
Catalogus # APOSBIA0602-1KG
Corrosief
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
Catalogus # APOSBIA0602-1KG
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbic acid ≥99.5%
Bottle, 1 kg
CAS-nummer:  50-81-7
Price
46,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS-nummer:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • MDL-nummer:MFCD00064328
  • Molecular Weight:176.13 g/mol
  • Smelten Pt:190…194 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,65 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-066-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    1 kg
Specificaties