Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA ≥98%
ADA ≥98%
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSBIA0302-500G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
ADA ≥98%
N° de catalogue APOSBIA0302-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  26239-55-4
ADA ≥98%
Bottle, 500 g
Numéro CAS:  26239-55-4
Prix
72,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Synonymes:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • Numéro CAS:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • Numéro MDL:MFCD00008031
  • Poids moléculaire:190.16 g/mol
  • Point de fusion:219 °C
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    500 g