Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue
Bromophenol blue
Bottle, 25 g
Catalogus # APOSBIB1005-25G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
Bromophenol blue
Catalogus # APOSBIB1005-25G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  115-39-9
Bromophenol blue
Bottle, 25 g
CAS-nummer:  115-39-9
Price
86,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Smelten Pt:279 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    25 g