Orders LinkContactUsLinkComponent
α-Cyclodextrin
Bottle, 100 g
Catalogus # APOSBIB6038-100G
Irriterend
Leverancier:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrin
Catalogus # APOSBIB6038-100G
Leverancier:  Apollo Scientific
CAS-nummer:  10016-20-3
α-Cyclodextrin
Bottle, 100 g
CAS-nummer:  10016-20-3
Price
65,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • MDL-nummer:MFCD00078207
  • Molecular Weight:972.84 g/mol
  • Smelten Pt:>278 °C
  • Smelten Pt:>278 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-007-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Bottle
  • VPE:
    100 g