Samplers, MultiThief
Insert for MultiThief, Roestvrij staal 316L, 10 ml
Catalogus # SAMP1290W-10
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The MultiThief is designed for the multi-level sampling of free flowing powders and granules.
- Variable sample volumes up to 60 ml
- Suitable for free fl owing powders and granules
- Can be quickly and easily changed by removing cells
Specificaties
- Volume:10 ml
- Omschrijving:Insert for MultiThief
- Materiaal:Roestvrij staal 316L
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.