Orders LinkContactUsLinkComponent
Blind cap
Blind cap
, 29/32 NS
Catalogus # NEUB1670-10-29
Blind cap
Catalogus # NEUB1670-10-29
Blind cap
, 29/32 NS
Price
23,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ground cap with standard ground joints made of borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.