Sample dippers, DispoDipper
DispoDipper, LaboPlast® PP, 417 mm, 40 mm, -, 50 ml
Catalogus # 331-0313
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
- Production and packaging according to cleanroom class 7
- Prevents cross-contamination or sample impurities
- Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certificeringen: EU food requirements and FDA regulations.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Specificaties
- Ø:40 mm
- Steriel:-
- Capaciteit:50 ml
- Omschrijving:DispoDipper
- Lengte:417 mm
- Materiaal:LaboPlast® PP
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.