Haakmof
Hook connector, Roestvrij staal, 13 mm
Catalogus # USBE2430NEU
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Klemschroeven van plastic / metalen.
- Voor staven tot max. 13 mm
- Hoek: 90°
Specificaties
- Omschrijving:Hook connector
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:02
- Voor staaf Ø:13 mm