Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Dropping funnel with drilling 2,5 mm, 50 ml, 14/23 NS
Catalogus # NEUB1596-20-0050
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Dropping funnels, cylindrical, with double jacket
Catalogus # NEUB1596-20-0050
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with PTFE tap.
- Graduated
- With drop counter
- with GL 14 olives (PE)
- With pressure compensation
Specificaties
- Huls:14/23 NS
- Capaciteit:50 ml
- Omschrijving:Dropping funnel with drilling 2,5 mm
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.