Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums, combination
Drums, combination
12 L, 250 mm, 350 mm
Catalogus # DUEH5.10.010
Leverancier:   DUPERTHAL
Drums, combination
Catalogus # DUEH5.10.010
Leverancier:  DUPERTHAL
Drums, combination
Drums, combination
12 L, 250 mm, 350 mm
Price
49,38 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These combination drum has a outer jacket steel sheet with blue enamel and inner bubble polyethylene.
  • Tight closure
  • BAM allowed
  • Transport approval for all packaging groups
Container identification according to GefStoffV and BGV A8.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    250 mm
  • Capaciteit:
    12 L
  • Hoogte:
    350 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.