Magnetic stirring bars
Magnetic stirring bar Ø 6×20 mm, 20 mm, 6 mm, AREC series
VELPA00001057
- Ø:6 mm
- Voor:AREC series
- Omschrijving:Magnetic stirring bar Ø 6×20 mm
- Lengte:20 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.