Multigasdetector, BW Clip
Gasdetector voor H2S, CO, O2 en LEL, geel, BW Clip4, H2S, CO, O2, LEL
Catalogus # 151-0316
Leverancier: BW TECHNOLOGIES
Ga naar:
Product Details & Documents
De BW Clip4 is een eenvoudig aan te klikken detector voor vier gassen (H₂S, CO, O₂, LEL) die altijd aan staat, opladen en vervangen van batterijen of sensoren niet nodig is.
- 2 jaar continue looptijd
- Duurzaam, ergonomisch en draagbaar
- Eenvoudige bediening met één knop
- Intuïtieve LCD-pictogrammen
- Realtime gasconcentraties
- Compatibel met IntelliDoX-dockingsysteem en instrumentbeheersysteem
- Getest om lang mee te gaan in extreme omgevingen
De BW Clip4 is uitgerust met knipperende rode niet-nalevingsindicatoren die werknemers waarschuwen dat de detector niet volgens schema is onderworpen aan een bumptest. Het heeft een dagelijkse volwaardige zelftest van sensoren, batterijstatus, circuit
integriteit en hoorbare/visuele alarmen.
Specificaties
- Model:BW Clip4
- Parameter:H2S, CO, O2, LEL
- Omschrijving:Gasdetector voor H2S, CO, O2 en LEL, geel
- Cat. No.:151-0316
- Gebruiksduur accu's:Twee jaar, continu gebruik
- Vochtigheid:5 - 95% RH
- Temperatuurbereik:−20…+50 °C
- Alarm:Visueel, trillend, hoorbaar (95 dB)
- b×d×h:120×68×32 mm
- Bereik:0 - 100 ppm (H2S), 0 - 1000 ppm (CO), 0 - 25% (O2), 0 - 100% (LEL)
- Gewicht:233 g
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Handmatige aspiratorpompset zonder instrumentadapterHandmatige aspiratorpompset zonder instrumentadapter151-0312Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 133,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Borstharnas om GasAlert Extreme vast te houdenBorstharnas om GasAlert Extreme vast te houden151-0313Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 136,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Verlengriem (1,2 m)
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Nekriem met veiligheidsontgrendeling