Orders LinkContactUsLinkComponent
Toggle drums
Toggle drums
5 L, 196 mm, 200 mm
Catalogus # SAMPA926-5
Leverancier:   Sampling Systems
Toggle drums
Catalogus # SAMPA926-5
Leverancier:  Sampling Systems
Toggle drums
Toggle drums
5 L, 196 mm, 200 mm
Price
614,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
  • Splash-tight lid secured by toggle clamps
  • Hygienic solid rim
  • With two side handles
  • Fully welded, crevice free interior
  • Finished to a high quality mirror polish
  • Removable, easy clean silicone seal
Seal is food grade and meets all the latest FDA compliance standards.
Specificaties
  • Ø opening:
    196 mm
  • Capaciteit:
    5 L
  • Hoogte:
    200 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 300 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-300
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    Silicone gasket (FDA acceptable), 196 mm int.Ø of drum
    SAMPA430-196
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 40,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 470 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-470
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 362,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
    SAMPA429-395
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 353,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.