Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, PTFE, 1500 ml, 2000 mm, 35 mm
Catalogus # SAMP5035J-2000
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specificaties
- Ø:35 mm
- Capaciteit:1500 ml
- Omschrijving:Fluid sampler
- Lengte:2000 mm
- Materiaal:PTFE
- Seq:07
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice