Powder samplers
Roestvrij staal 316L, 2000 mm, 4, 40 mm, 90 ml
Catalogus # SAMP1220J-2000
Leverancier: Sampling Systems
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
- Simple operation and robust design
- Stainless steel or PTFE inner rod
- Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Levering: Supplied with pointed tips as standard.
Specificaties
- Ø:40 mm
- Volume:90 ml
- Lengte:2000 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316L
- Seq:07
- Segmenten:4
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #Totale lengteHandle materialMateriaal van borstelharenØ borstelkopBeschikbaarheidPrice
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)SAMP8005A-01Log in voor beschikbaarheid1 * 1 SET - 25,60 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)SAMP8005A-02Log in voor beschikbaarheid1 * 1 SET - 44,20 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.