Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder samplers
Powder samplers
Roestvrij staal 316L, 1500 mm, 4, 40 mm, 90 ml
Catalogus # SAMP1220J-1500
Leverancier:   Sampling Systems
Powder samplers
Catalogus # SAMP1220J-1500
Leverancier:  Sampling Systems
Powder samplers
Powder samplers
Roestvrij staal 316L, 1500 mm, 4, 40 mm, 90 ml
Price
2 910,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pocket samplers for discrete zone samples from powders and granules.
  • Simple operation and robust design
  • Stainless steel or PTFE inner rod
  • Can be stripped and cleaned very quickly
Suitable for use in pharmacy applications.
Levering: Supplied with pointed tips as standard.
Specificaties
  • Ø:
    40 mm
  • Volume:
    90 ml
  • Lengte:
    1500 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316L
  • Seq:
    06
  • Segmenten:
    4
Complementary Products
Productinformatie
  • Catalogus #
    Totale lengte
    Handle material
    Materiaal van borstelharen
    Ø borstelkop
    Beschikbaarheid
    Price
  • 300-0493
    1600 mm
    Draad
    Nylon
    15 - 30 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,40 €
  • 300-0494
    2100 mm
    Draad
    Nylon
    15 - 30 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 69,30 €
  • 300-0492
    1100 mm
    Draad
    Nylon
    15 - 30 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 49,50 €
  • 300-0495
    600 mm
    Draad
    Nylon
    15 - 30 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,30 €
  • 300-0496
    1100 mm
    Draad
    Nylon
    30 - 45 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 49,50 €
  • 300-0498
    2100 mm
    Draad
    Nylon
    30 - 45 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 69,30 €
  • 300-0499
    600 mm
    Draad
    Nylon
    30 - 45 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,10 €
  • 300-0497
    1600 mm
    Draad
    Nylon
    30 - 45 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,40 €
  • 300-0513
    1100 mm
    Draad
    Nylon
    7 - 14 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 49,50 €
  • 300-0514
    1600 mm
    Draad
    Nylon
    7 - 14 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 59,40 €
  • 300-0515
    2100 mm
    Draad
    Nylon
    7 - 14 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 69,30 €
  • 300-0516
    600 mm
    Draad
    Nylon
    7 - 14 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 46,10 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)
    Set afdichtingshulsen, inclusief monsteropeningafsluiters en set van 3 hulsen (Ø 25 mm)
    SAMP8005A-01
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET - 25,60 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    Sealing sleeve set (3 sleeves), HDPE (Ø 40 mm)
    SAMP8005A-02
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET - 44,20 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.