Orders LinkContactUsLinkComponent
MiniCorer Sampler
MiniCorer Sampler
MiniCorer sampler, Roestvrij staal 316L, 190 mm, 18 mm
Catalogus # SAMP7008A-01
Leverancier:   Sampling Systems
MiniCorer Sampler
Catalogus # SAMP7008A-01
Leverancier:  Sampling Systems
MiniCorer Sampler
MiniCorer Sampler
MiniCorer sampler, Roestvrij staal 316L, 190 mm, 18 mm
Price
82,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The MiniCorer is designed for sampling cheese, wax, butter, etc.
  • Available in multipe lengths
  • Made from chemically resistant 316L stainless steel
  • Available from stock
  • Fast delivery
The MiniCorer is an ideal sampler for sampling cheese, wax, butter, and other similar substances. Available in varying lengths and made from chemically resistant 316L stainless steel, the sampler offers a convenient, quick, and easy way to take core samples.
Specificaties
  • Ø:
    18 mm
  • Omschrijving:
    MiniCorer sampler
  • Lengte:
    190 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316L
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.