Microplates, 384-well, non binding
384-well microplate, non binding, flat bottom, helder
Catalogus # GREI781901_40
Leverancier: Greiner Bio-One
Microplates, 384-well, non binding
Catalogus # GREI781901_40
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
All plates are free from RNase, DNase, and pyrogens, and are also free of DNA polymerase inhibitors.
Specificaties
- Kleur:helder
- Omschrijving:384-well microplate, non binding, flat bottom
- Seq:02
- Cat. No.:GREI781901_40
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.